Documenti fondamentali
95395
Sigma-Aldrich
Tungstosilicic acid hydrate
purum p.a.
Sinonimo/i:
Silicotungstic acid
About This Item
Formula condensata:
H4[Si(W3O10)4] · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
2878.17 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
purum p.a.
Livello qualitativo
Stato
powder or crystals
Perdita
≤20% loss on ignition
Solubilità
water: 0.1 g/mL, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Na: ≤3000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Stringa SMILE
O.O[Si](O)(O)O.O=[W]1(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O1.O=[W]2(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O2.O=[W]3(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O3.O=[W]4(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O4
InChI
1S/H4O4Si.H2O.36O.12W/c1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h1-4H;1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
ACTPFSYIGLFGLY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Preparation of silicotungstate butylmethylimidazolium bromide ionic liquid hybrid material
  • Synthesis of SnII-substituted Keggin-type polyoxometalates as photocatalysts
  • Preparation of silicotungstic acid/organically modified silane proton-conducting membranes
  • Preparation of charge transfer compounds with Keggin anions
  • Preparation of catalyst for catalytic liquid-phase oxidation of xylene
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)