938270
Silice
mesoporous, 100 μm particle size, pore size ~40 Å
Sinonimo/i:
Biossido di silicio
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
mesoporous
powder
Livello qualitativo
Dimensione particelle
100 μm
Dimensione pori
~40 Å pore size
P. eboll.
2230 °C (lit.)
Punto di fusione
>1600 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 1 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)