937606
Dipyridyl dithiocarbonate
≥95%
Sinonimo/i:
DPDTC, Di-2-pyridyl dithiocarbonate
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder or crystals
Colore
off-white to yellow, to Beige
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(SC1=NC=CC=C1)SC2=NC=CC=C2
InChI
InChI=1S/C11H8N2OS2/c14-11(15-9-5-1-3-7-12-9)16-10-6-2-4-8-13-10/h1-8H
BMMLAAKESBFUOH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Broad substrate scope
Usable under mild conditions
Avoids hazardous coupling reagents
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)