934895
Electrode
Flat large square 4cm2
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Electrode coating: Au 3 µin
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
substrate (FR4)
electrode surface area
4 cm2
Misura
53 × 24 × 1.6 mm
Peso
4.113 g
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)