643254
Gold coated glass cover slip
L × W × thickness 22 mm × 22 mm × 130-170 μm, square, layer thickness 100 Å, 99.999% (Au)
Saggio
99.99% (Ti)
99.999% (Au)
Lungh. × largh. × spess.
22 mm × 22 mm × 130-170 μm, square
Spessore strato
100 Å
Indice di rifrazione
n20/587 1.523
Gruppi immobilizzati alla matrice
Titanium, as adhesion layer used to bind the gold to the borosilicate glass cover slip
Stringa SMILE
[Au]
InChI
1S/Au
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
1-Adamantanethiol (1-AD), an example in this spectrum of molecules with distinct chemical and physical properties, forms self-assembled monolayers (SAMs) on Au{111} that are displaceable when exposed to other thiolated molecules from solution, vapor, or contact due to weak intermolecular interactions in 1-AD SAMs.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
643254-12EA | 4061833314814 |
643254-24EA |