934267
Ready-to-Cast Lithium Titanate (Li4Ti5O12) Slurry for Lithium ion battery
Blade coatable ink slurry for Lithium ion battery
Sinonimo/i:
LTO anode slurry
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
battery grade
Livello qualitativo
Stato
slurry
Composizione
Active material, >15 wt. %
Solid content, 22-27 wt. %
Dimensione particelle
1-3 μm
applicazioni
battery manufacturing
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
934267-25ML | 4065270634641 |