Documenti fondamentali
933449
Sigma-Aldrich
AFM Disc
disc diam. 15 mm
Sinonimo/i:
Metal Discs
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
NA.23
Diam. disco
15 mm
Descrizione generale
Each metal disc pack contains 50 units of metal discs.
Applicazioni
These are high quality metal discs with smooth edges and flat surfaces for use in atomic force microscopy. Diameter: 15mm.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)