Documenti fondamentali
931780
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-4Py2Ph-OH
Novabiochem®, ≥95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H24N2O4
Peso molecolare:
464.51
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder
Punto di fusione
233-235 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Fmoc-L-4Py2Ph-OH is an arginine analog that can be used to prepare novel peptides for usage as putative therapeutics or in the elucidation of structure-activity relationships.
Note legali
Product of Peptidream
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)