Documenti fondamentali
47874
Sigma-Aldrich
Fmoc-β-Homolys(Boc)-OH
≥95.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-7-(Boc-amino)-3-(Fmoc-amino)heptanoic acid, Nβ-Fmoc-Nω-Boc-L-β-homolysine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H34N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
482.57
Beilstein:
8022293
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Boc
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C27H34N2O6/c1-27(2,3)35-25(32)28-15-9-8-10-18(16-24(30)31)29-26(33)34-17-23-21-13-6-4-11-19(21)20-12-5-7-14-22(20)23/h4-7,11-14,18,23H,8-10,15-17H2,1-3H3,(H,28,32)(H,29,33)(H,30,31)/t18-/m0/s1
SDBUQLGECIYUDT-SFHVURJKSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)