Documenti fondamentali
929964
Sigma-Aldrich
7α-Hydroxy-4-cholesten-3-one-23,24,25,26,27-13C5
≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
Sinonimo/i:
(7R,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-7-hydroxy-10,13-dimethyl-17-((R)-6-(methyl-13C)heptan-2-yl-4,5,6,7-13C4)-1,2,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-3H-cyclopenta[a]phe
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C5C22H44O2
Peso molecolare:
405.60
Codice UNSPSC:
12142200
NACRES:
NA.13
Purezza isotopica
≥98 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (CP)
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
O=C1CC[C@@]2(C)C(C[C@@H](O)[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@@H](C[13CH2][13CH2][13CH]([13CH3])[13CH3])C)=C1
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)