929859
Poly(ethylene glycol) diacrylamide
average MN 4,000, acrylamide, MEHQ as stabilizer
Sinonimo/i:
PEG diacrylamide, PEG hydrogel, PEGDAAm, Polyethylene glycol
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Poly(ethylene glycol) diacrylamide, Mn 4000, contains MEHQ as stabilizer
Stato
fine powder
Livello qualitativo
PM
Mn 4000
average Mn 4000
contiene
MEHQ as stabilizer
Colore
white to off-white
Solubilità
deionized water: 20 wt. % at 23 °C
Estremità Ω
acrylamide
Estremità α
acrylamide
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)