Documenti fondamentali
929492
Sigma-Aldrich
SItOct HCl
≥95%
Sinonimo/i:
1,3-Bis(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H39ClN2
Peso molecolare:
330.98
Codice UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder, flakes, or chunks
Stringa SMILE
CC(C)(CC(C)(C)C)N1C=[N+](C(C)(CC(C)(C)C)C)CC1.[Cl-]
Categorie correlate
Applicazioni
SItOct HCl is an N-alkyl NHC ligand with demonstrated uses in the following reactions. Au-catalyzed hydration, Cu-catalyzed hydroboration, Ag-catalyzed hydroboration, Cu-catalyzed C–O coupling and Pd-catalyzed C–C and C–N couplings. This ligand features significantly higher steric volume compared with ItBu (659983) while maintaining the σ-donation and σ-acceptance inherent to N-alkyl NHC ligands.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)