Documenti fondamentali
659983
Sigma-Aldrich
1,3-Di-tert-butylimidazolium tetrafluoroborate
97%
Sinonimo/i:
1,3-Bis(tert-butyl)-imidazol-2-ylidinium tetrafluoroborate, N,N′-Bis(tert-butyl)imidazolium tetrafluoroborate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H21N2 · BF4
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
Punto di fusione
157-198 °C
Stringa SMILE
F[B-](F)(F)F.CC(C)(C)n1cc[n+](c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H21N2.BF4/c1-10(2,3)12-7-8-13(9-12)11(4,5)6;2-1(3,4)5/h7-9H,1-6H3;/q+1;-1
OOFLHRYFPBGTPQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1,3-Di-tert-butylimidazolium tetrafluoroborate is an N-heterocyclic carbene (NHC) compound that can be prepared by reacting paraformaldehyde with tert-butyl amine and hydrogen tetrafluoroborate (35% in water).
Applicazioni
1,3-Di-tert-butylimidazolium tetrafluoroborate may be used in the preparation of di-μ-iodobis(1,3-di-tert-butylimidazolin-2-ylidene)diiododipalladium(II), a palladium(II)-NHC complex, which can catalyze Mizoroki-Heck reaction.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Synthesis, structure and catalytic application of palladium (II) complexes bearing N-heterocyclic carbenes and phosphines.
Herrmann WA, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 617, 616-628 (2001)