Documenti fondamentali
673404
Sigma-Aldrich
1,3-Dicyclohexylbenzimidazolium chloride
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H27ClN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.88
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
Punto di fusione
216-220 °C
Stringa SMILE
[Cl-].C1CCC(CC1)n2c[n+](C3CCCCC3)c4ccccc24
InChI
1S/C19H27N2.ClH/c1-3-9-16(10-4-1)20-15-21(17-11-5-2-6-12-17)19-14-8-7-13-18(19)20;/h7-8,13-17H,1-6,9-12H2;1H/q+1;/p-1
JACUDTKAZHCIPU-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
  • Catalyst in rhodium-N-heterocyclic carbene complex-catalyzed O-arylation of phenols with arylbromides
  • Reactant in preparation of Pd-PEPPSI complexes for catalysis of cross-coupling reactions
Note legali
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Emerging class of privileged ligands