929484
FBnG-C3-PEG1-C3-NH2 hydrochloride
≥95%
Sinonimo/i:
(R)-2-acetamido-3-((2-amino-9-(4-fluorobenzyl)-6-oxo-6,9-dihydro-1H-purin-8-yl)thio)-N-(3-(3-aminopropoxy)propyl)propanamide hydrochloride
Saggio
≥95%
Stato
powder
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1NC(N)=NC2=C1N=C(SC[C@@H](C(NCCCOCCCN)=O)NC(C)=O)N2CC3=CC=C(C=C3)F.Cl
Categorie correlate
Applicazioni
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)