927953
Gold nanoparticles
70 nm diameter, Ni-NTA functionalized, 1ml, OD 50, in water
Sinonimo/i:
AuNP, GdNP, Gold NP
Descrizione
Ni-NTA surface density: 1/nm2
Concentrazione
in water
OD
50
Diametro int.
70 nm , <12% coefficient of variance
Diametro
70 nm
λmax
548 nm
Ind. polidispersione
<0.200
Gruppo funzionale
Ni-NTA
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/Au
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Ni-NTA functionalized gold nanoparticles are more than 95% spherical and have uniform size distribution (CV <12%).
Applicazioni
Stoccaggio e stabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)