927880
Gold nanoparticles
10 nm diameter, Ni-NTA functionalized, 1 ML, OD 50, in water
Sinonimo/i:
AuNP, GdNP, Gold NP
Descrizione
Ni-NTA surface density: 1/nm2
Concentrazione
in water
OD
50
Diametro int.
10 nm , coefficient of variance <12%
Diametro
10 nm
λmax
520 nm
Ind. polidispersione
<0.200
Gruppo funzionale
Ni-NTA
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/Au
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Stoccaggio e stabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)