Documenti fondamentali
927708
Sigma-Aldrich
2,2,11-trimethyl-4-oxo-3,8-dioxa-5,11-diazatetradecan-14-oic acid
≥95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H26N2O5
Peso molecolare:
290.36
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: linker
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ester
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
2,2,11-trimethyl-4-oxo-3,8-dioxa-5,11-diazatetradecan-14-oic acid is a heterobifunctional crosslinker useful for development of PROTAC degraders for targeted protein degradation or other bifunctional molecules in chemical biology. Incorporation of rigidity into the linker region may impact the 3D orientation of the molecules and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties. For linkers already conjugated to E3 ligase ligands, please visit our collection of Protein Degrader Building Blocks.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)