927600
BrBT-alkyne
≥95%
Sinonimo/i:
2-Bromo-N-(prop-2-yn-1-yl)benzo[d]thiazole-6-carboxamide
Saggio
≥95%
Stato
powder
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
BrC1=NC2=CC=C(C(NCC#C)=O)C=C2S1
InChI
1S/C11H7BrN2OS/c1-2-5-13-10(15)7-3-4-8-9(6-7)16-11(12)14-8/h1,3-4,6H,5H2,(H,13,15)
MRYSQSUDZPBHGP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)