926388
HAT-CN
≥98% (sublimed)
Sinonimo/i:
Dipyrazino[2,3-f :2′,3′-h ]quinoxaline-2,3,6,7,10,11-hexacarbonitrile
Saggio
≥98% (sublimed)
Stato
powder
Banda proibita
3.9 eV
Impurezze
0.5% weight loss (TGA, > 400 ºC)
Colore
yellow
Indice di rifrazione
n/550 1.81
Temp. transizione
Tg 130 °C
Tm 265 °C
Solubilità
acetone: soluble
acetonitrile: soluble
methylene chloride: soluble
λmax
282-321 nm in methylene chloride (PL: 422 nm)
Energia dell’orbitale
HOMO -9.1 eV
LUMO -5.2 eV
Caratteristiche del semiconduttore
(mobility=0.1-1 cm2/V·s) (electron mobility)
Stringa SMILE
n1c2c(nc(c1C#N)C#N)c3nc(c(nc3c4nc(c(nc42)C#N)C#N)C#N)C#N
InChI
1S/C18N12/c19-1-7-8(2-20)26-14-13(25-7)15-17(29-10(4-22)9(3-21)27-15)18-16(14)28-11(5-23)12(6-24)30-18
DKHNGUNXLDCATP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Diodes ;
- Environmentally-friendly organic solar cells (OPVs);
- Organic phototransistors.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
926388-1G | 4065267907222 |