925713
Platinum(II) 2,3,7,8,12,13,17,18-octaethyl-21H,23H-porphyrin
≥97%
Sinonimo/i:
Platinum octaethylporphyrin, Platinum(II) 2,3,7,8,12,13,17,18-octaethyl-21H,23H-porphyrin, PtOEP
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
UV: 381, 501, 535 nm (in CHCl3)
Livello qualitativo
Saggio
≥97%
Stato
powder or crystals
Colore
red
Punto di fusione
>300 °C
λmax
649 nm (PL)
Energia dell’orbitale
HOMO 5.3 eV
LUMO 3.2 eV
Assorbanza UV
λ: 381 nm Amax
λ: 501 nm Amax
λ: 535 nm Amax
Stringa SMILE
CCc1c(CC)c2cc3c(CC)c(CC)c4cc5nc(cc6c(CC)c(CC)c(cc1n2)n6[Pt]n34)c(CC)c5CC
InChI
1S/C36H44N4.Pt/c1-9-21-22(10-2)30-18-32-25(13-5)26(14-6)34(39-32)20-36-28(16-8)27(15-7)35(40-36)19-33-24(12-4)23(11-3)31(38-33)17-29(21)37-30;/h17-20H,9-16H2,1-8H3;/q-2;+2/b29-17-,30-18-,31-17-,32-18-,33-19-,34-20-,35-19-,36-20-;
WAODGUVBNLMTSF-XTPDIVBZSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
It is used as a red triplet emitting material with high external quantum yields for OLEDs. PtOEP is used as a dopant in host materials like CBP and Alq3. Its red emission is near 650 nm depending on host material and processing conditions.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
925713-250MG | 4065267739847 |