258423
2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine zinc(II)
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H44N4Zn
Numero CAS:
Peso molecolare:
598.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
λmax
400 nm
Stringa SMILE
CCc1c(CC)c2cc3c(CC)c(CC)c4cc5nc(cc6c(CC)c(CC)c(cc1n2)n6[Zn]n34)c(CC)c5CC
InChI
1S/C36H44N4.Zn/c1-9-21-22(10-2)30-18-32-25(13-5)26(14-6)34(39-32)20-36-28(16-8)27(15-7)35(40-36)19-33-24(12-4)23(11-3)31(38-33)17-29(21)37-30;/h17-20H,9-16H2,1-8H3;/q-2;+2/b29-17-,30-18-,31-17-,32-18-,33-19-,34-20-,35-19-,36-20-;
VVUVWOLOUOYXOI-XTPDIVBZSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine zinc(II) ) is formed by metalating 2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine with zinc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
258423-100MG | 4061833279021 |
258423-500MG |