Key Documents
924415
Sigma-Aldrich
Sodium 2-methyl-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylate
≥95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H6NNaO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.16
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.21
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(C(CS1)N=C1C)O[Na]
InChI
1S/C5H7NO2S.Na/c1-3-6-4(2-9-3)5(7)8;/h4H,2H2,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
KDIYEJLRFZLXKU-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Sodium 2-methyl-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylate is a building block that can be used in the synthesis of Methylthiazolinyl-S-NAC in combination with other reagents to produce thioester-linked product. It is often used in the chemical synthesis of specific enzyme substrates and standards for biochemical research and analysis.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)