Key Documents
923494
Sigma-Aldrich
iPrMPhos
Sinonimo/i:
1-Diadamantylphosphino-1′-diisopropylphosphinoferrocene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H52FeP2
Peso molecolare:
602.59
Codice UNSPSC:
12352128
NACRES:
NA.21
Forma fisica
powder or chunks
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
Punto di fusione
172-175 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Applicazioni
iPrMPhos is an unsymmetrical ferrocene-based phosphine ligand. The MPhos series of ligands are unsymmetrical diphosphino-ferrocenes bearing a bulky adamantyl group. Pd catalysts containing iPrMPhos can be used for a variety of cross-coupling transformations, including Suzuki coupling, C-P coupling, and Csp2-Csp3 coupling. Demonstrated Csp2-Csp3 couplings include Murahashi-Feringa Coupling (Alkyl-Li), Kumada-Corriu coupling (Alkyl-MgX), Negishi coupling (Alkyl-ZnX) and Suzuki–Miyaura coupling (Alkyl-B(OR2)).
Learn more about MPhos ligands and catalysts
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)