923060
Copper(I) bromide
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Cuprous bromide
Saggio
99.9% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: copper
Punto di fusione
504 °C (lit.)
Densità
4.71 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cu]Br
InChI
1S/BrH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
NKNDPYCGAZPOFS-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)