Documenti fondamentali
922633
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-(3-thienyl)pyridine
≥95%
Sinonimo/i:
Chattopadhyay′s PYT Ligand
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9NS
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
45-47 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
5-Methyl-2-(3-thienyl)pyridine is a ligand for the Ir-catalyzed directed C(sp2)-H and C(sp3)-H borylation of a diverse set of aryl, heteroaryl, and alkyl substrates.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)