Documenti fondamentali
920991
Sigma-Aldrich
Silver(I) carbonate
≥99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Silver carbonate
About This Item
Formula condensata:
Ag2CO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
275.75
Beilstein:
6936654
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Stato
powder
Punto di fusione
210 °C (dec.) (lit.)
Densità
6.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ag]OC(=O)O[Ag]
InChI
1S/CH2O3.2Ag/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
KQTXIZHBFFWWFW-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Silver carbonate can be used as a catalyst to synthesize α-trifluoromethylacrylic acids and 2-(pyridin-3-yl)pyrimidines (PPMDs), key building blocks for synthesizing bioactive molecules. Additionally, Ag2CO3 can also be used to functionalize metallofullerenes with potential photovoltaic and biomedical applications.
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Silver-catalyzed cascade reactions of 3-cyanochromone with 1, 1-enediamines: synthesis of highly functionalized 2-(pyridin-3-yl)-chromeno [2, 3-d] pyrimidines.
Xiao Q, et al.
Organic Chemistry Frontiers : An International Journal of Organic Chemistry / Royal Society of Chemistry, 7(15), 2035-2039 (2020)