Documenti fondamentali
919128
Sigma-Aldrich
Hydroxyapatite/Beta-TCP
composite porous particles (40:60%), 5±1 mm diameter, pore size 400-500 μm
About This Item
Formula condensata:
(Ca10(PO4)6(OH)2)4 : (Ca3(PO4)2)6
Codice UNSPSC:
12352305
NACRES:
NA.23
product name
Hydroxyapatite/Beta-TCP composite porous particles (40:60%), 5±1 mm diameter, pore size 400-500 μm
Forma fisica
solid
Livello qualitativo
Altezza
5 ± 1 mm , cylinder
Diametro
5±1 mm
Dimensione pori
400-500 μm pore size
Applicazioni
Calcium phosphate materials such as hydroxyapatite (HA), α-tricalcium phosphate (α-TCP), and β-tricalcium phosphate (β-TCP) have been widely explored for use in bone regeneration. Composite materials comprising HA and β-TCP incorporate the advantages of both these materials,for enhanced mechanical properties.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)