917567
Indium tin oxide coated PEN with Pt layer
60% transparency, size 9.6 cm × 9.6 cm × 125 μm, sheet resistance 5 Ω/sq
Sinonimo/i:
ITO coated polyethylene naphthalate with Pt layer, ITO-PEN with Pt layer (60% transparency), PECF-CAT03
Descrizione
Catalyst material: Pt/Ti alloy
Substrate: polyethylene naphthalate (PEN) film 125 micron thick (one side coated)
Stato
solid
Resistenza foglio
5 Ω/sq
Misura
9.6 cm × 9.6 cm × 125 μm
Stringa SMILE
C
InChI
1S/CH4/h1H4
VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
This product can be used for rapid fabrication of flexible Perovskite solar cells, sensors and dye-sensitized solar cells.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)