Key Documents
917540
Sigma-Aldrich
Nitrogen-15N2
≥99.8 atom % 15N, ≥99%
Sinonimo/i:
15N Labeled nitrogen
About This Item
Formula condensata:
15N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
30.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141903
Densità del vapore
1.34 (vs air)
Livello qualitativo
Purezza isotopica
≥99.8 atom % 15N
Saggio
≥99%
Forma fisica
gas
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[15N]#[15N]
InChI
1S/N2/c1-2/i1+1,2+1
IJGRMHOSHXDMSA-ZDOIIHCHSA-N
Confezionamento
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Gas cylinder
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Press. Gas Compr. Gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)