Key Documents
91692
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoroethylamine
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
2-Amino-1,1,1-trifluoroethane
About This Item
Formula condensata:
CF3CH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
99.06
Beilstein:
1733204
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
~7.6 psi ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.301 (lit.)
P. eboll.
36-37 °C (lit.)
Densità
1.262 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NCC(F)(F)F
InChI
1S/C2H4F3N/c3-2(4,5)1-6/h1,6H2
KIPSRYDSZQRPEA-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Direct preparation of 2,2,2-trifluorodiazoethane useful for esterifying sulfonic acids
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
3.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-16 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
C.O. Meese
Synthesis, 1041-1041 (1984)