Key Documents
916218
Uridine diphospho-a-N-acetyl-D-glucosamine-15N, disodium salt
≥98 atom % 15N, 95% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H2515NN2Na2O17P2
Peso molecolare:
652.31
Codice UNSPSC:
12142200
Purezza isotopica
≥98 atom % 15N
Saggio
95% (CP)
Forma fisica
solid
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C1C=CN([C@H]2C(O)[C@@H](O)[C@H](CO[P@@](O[P@@](OC3C([15NH]C(C)=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O3)(O[Na])=O)(O[Na])=O)O2)C(N1)=O
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3