914525
o-Nitropiperonyl-O-tyrosine
Sinonimo/i:
(2S)-2-Amino-3-(4-(1-(6-nitrobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)ethoxy)phenyl)propanoic acid, Light-triggered decaging Tyr, NPY, Photo-controlled amino acid, Photocaged amino acid, Photocleavable tyrosine derivative
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)