912581
n-Dodecylammonium iodide
Sinonimo/i:
1-Dodecanamine, hydriodide (9CI), n-Dodecylammonium iodide, Dodecylamine, hydriodide (8CI), Greatcell Solar®, NDDAI
About This Item
Prodotti consigliati
Applicazioni
Note legali
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3