Documenti fondamentali
912433
D-Galactose-1,2-13C2
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C2C4H12O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.14
Codice UNSPSC:
12352005
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥98% (CP)
Spostamento di massa
M+2
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)