910953
di-n-butylammonium lead(II) tetrabromide
n=1
Sinonimo/i:
(BA)2PbBr4, (BuNH3)2PbBr4, 2D perovskite, Bis(butylammonium) tetrabromoplumbate, Butylammonium lead bromide, di-n-butylammonium tetrabromoplumbate
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)