Documenti fondamentali
907693
Sigma-Aldrich
Isovaleraldehyde-(3-methyl,3,4-13C3)
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C2H613CHCH2CHO
Peso molecolare:
89.11
Codice UNSPSC:
12352005
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥97% (CP)
Stato
liquid
Spostamento di massa
M+3
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer S
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
23.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)