Documenti fondamentali
907324
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-photo-proline
≥95%
Sinonimo/i:
(S)-5-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-1,2,5-triazaspiro[2.4]hept-1-ene-6-carboxylic acid, (S)-5-Fmoc-1,2,5-triazaspiro[2.4]hept-1-ene-6-carboxylic acid, Diazirine amino acid, Photo-Pro, Photo-crosslinking amino acid, Photoprobe building block
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H17N3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
363.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
Saggio
≥95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
113-116 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Fmoc-L-photo-proline is a diazirine-containing, Fmoc-protected proline amino acid and multifunctional probe building blocks. Its incorporation into peptides or small-molecule probes and tools allows for photoaffinity labeling of cellular targets and protein-protein interactions upon UV light (∼360 nm) irradiation to form a covalent bond. This and other multifunctional probe building blocks will continue to accelerate drug discovery research for probing cellular mechanisms, target ID/validation, and understanding traditionally undruggable targets. An unprotected version is also available as 907286.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Self-react. C
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)