905933
Gold nanospheres
15 nm diameter, Cy3 and streptavidin functionalized, powder
Sinonimo/i:
Cy3 labeled gold nanospheres, Cy3 tagged gold nanospheres, Dye labeled gold nanoparticles, Fluorescent labeled gold nanoparticles
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
nanospheres
powder
Diametro
15 nm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)