Key Documents
902195
Sigma-Aldrich
1-Iodopropane-3,3,3-d3
≥99 atom % D, ≥98% (CP), contains copper as stabilizer
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CD3CH2CH2I
Peso molecolare:
173.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Purezza isotopica
≥99 atom % D
Saggio
≥98% (CP)
Forma fisica
liquid
contiene
copper as stabilizer
Spostamento di massa
M+3
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
111.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
44 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)