901844
Allyl-poly(ethylene glycol)-b-poly(ε-caprolactone)
PEG average Mn 5,000, PCL average Mn 5,000
Sinonimo/i:
PEG-b-PCL, PEG-PCL, allyl PEG-PCL diblock copolymer, allyl-PEG-PCL
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder or solid
PM
PCL average Mn 5,000
PEG average Mn 5,000
Colore
white to off-white
Ind. polidispersione
≤1.3 (by GPC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Professor Nicola Tirelli (Istituto Italiano di Tecnologia, Italy) highlights the microfluidic-assisted method for fabricating well-defined and reproducible nanoparticles for drug delivery research.
Professor Nicola Tirelli (Istituto Italiano di Tecnologia, Italy) highlights the microfluidic-assisted method for fabricating well-defined and reproducible nanoparticles for drug delivery research.