901790
Boron nitride suspension
Sinonimo/i:
2D-BN, 2D-Boron nitride, 2D-Boron nitride dispersion with nonionic surfactant, 2D-hBN, Hexagonal boron nitride
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
100-2000 nm
thickness < 3 layers
Forma fisica
suspension
Concentrazione
5 mg/mL in H2O
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)