Documenti fondamentali
901610
Sigma-Aldrich
Bromoacetic acid solution
1.0 M in DMF
Sinonimo/i:
2-Bromoethanoic acid
About This Item
Formula condensata:
BrCH2COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Stato
liquid
Concentrazione
1.0 M in DMF
Indice di rifrazione
n/D 1.4366
Densità
1.0264 g/mL
Gruppo funzionale
bromo
carboxylic acid
Stringa SMILE
BrCC(O)=O
InChI
1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
KDPAWGWELVVRCH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Valuable building block offered as a solution in dimethylformamide for more convenient handling.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
85.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
29.44 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)