Key Documents
901455
Sigma-Aldrich
tert-Butyl-d9 acetate
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
Sinonimo/i:
tert-Butyl-d9 acetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6D9H3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
125.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥97% (CP)
Forma fisica
liquid
Densità
0.931
Spostamento di massa
M+9
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.