Documenti fondamentali
900499
Sigma-Aldrich
D-Mannitol-1,6-13C2
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C2C4H14O6
Peso molecolare:
184.16
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥97% (CP)
Stato
solid
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[H][13C@](O)([C@@](O)([C@@]([H])([C@@]([H])(CO)O)O)[H])[13CH2]O
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)