900396
Furfuryl mercaptan-(methylene-d2)
≥97 atom % D, ≥97% (CP)
Sinonimo/i:
2-Furanmethane-α,α-d2 thiol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5D2H4OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥97 atom % D
Saggio
≥97% (CP)
Stato
liquid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]C(S)([2H])C1=CC=CO1
InChI
1S/C5H6OS/c7-4-5-2-1-3-6-5/h1-3,7H,4H2/i4D2
ZFFTZDQKIXPDAF-APZFVMQVSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
113.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
45 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)