Key Documents
89025
Sigma-Aldrich
Copper(I) thiophenolate
≥98.0% (RT)
Sinonimo/i:
PhSCu, Copper(I) thiophenoxide, Phenylthiocopper(I), Thiophenol copper(I) salt
About This Item
Formula condensata:
C6H5SCu
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.71
Beilstein:
3709171
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (RT)
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: copper
reagent type: catalyst
Punto di fusione
280 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Cu]Sc1ccccc1
InChI
1S/C6H6S.Cu/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7H;/q;+1/p-1
PNNJYDODNCALKD-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Reagents used as the source of nucleophilic phenyl sulfide for preparation of lithiumalkyl(phenylthio)cuprates and organophosphinecopper(I) phenylthiolatecomplexes
Altre note
Reagent for the simple preparation of lithium (phenylthio)alkyl-cuprates from lithium alkyls, used for conjugate addition to α,β-enones
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
E.J. Corey et al.
Tetrahedron Letters, 4597-4597 (1978)
E. Piers et al.
The Journal of Organic Chemistry, 40, 2694-2694 (1975)
Majetich, G.; Song, J. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58, 1030-1030 (1993)
P.A. Wender et al.
Tetrahedron Letters, 1245-1245 (1977)
G.H. Posner et al.
Synthesis, 662-662 (1974)