86909
Tetrabutylammonium nonafluorobutanesulfonate
≥98.0%
Sinonimo/i:
Perfluorobutanesulfonic acid tetrabutylammonium salt, Tetrabutylammonium perfluorobutanesulfonate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0%
Stato
powder
Punto di fusione
50-53 °C
Gruppo funzionale
amine
fluoro
sulfonic acid
Stringa SMILE
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C16H36N.C4HF9O3S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16/h5-16H2,1-4H3;(H,14,15,16)/q+1;/p-1
VECGWISURDHBJL-UHFFFAOYSA-M
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?