86645
Tetraethylammonium nitrate
≥98.0% (NT)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (NT)
Forma fisica
crystals
Impurezze
≤1% water
Punto di fusione
~280 °C (dec.)
Stringa SMILE
[O-][N+]([O-])=O.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.NO3/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;2-1(3)4/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1
JTJKNAJRGLQKDZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- To prepare nitronium triflate by reacting with triflic anhydride for subsequent use as a nitrating agent for benzene.
- To study the dependency of luminescence intensity of Eu3+ complexes on the nitrate anion concentration.
- To prepare the lanthanum(III) complex named (NEt4)[La(ntfa)4] by reacting with La(NO3)3·6H2O, NaOH and 4,4,4-trifluoro-1-(2-naphthyl)-1,3-butanedion.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?