806641
Graphene nanoplatelets
powder, oxidized
Sinonimo/i:
GNPs, Graphenit-OX
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Dispersibility: Water, THF, DMF
Forma fisica
powder
Composizione
Carbon, >95 wt. %
Oxygen, >1 wt. %
Area superficiale
110 m2/g , BET
Conducibilità
1.5 E+05 S/m (pressed pellets)
Densità bulk
0.2 g/mL
Descrizione generale
Applicazioni
- Graphene (nano)composite materials
- Conductive coatings
- Anti-corrosion coatings
- Conductive Inks
- Energy Storage
- Electrode materials
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Advanced technologies for energy conversion and storage are widely sought after for their potential to improve consumer and electronic device performance as well as for the prospect of reducing the societal and environmental impact of energy generation.
Since its discovery little more than a decade ago,1 the two-dimensional (2D) allotrope of carbon—graphene—has been the subject of intense multidisciplinary research efforts.